Learn More
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11915841
58.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1558-33-4
C2H5Cl3Si
163.51
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
73788
dichloro-(chlorométhyle)-méthylsilane
C[Si](CCl)(Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1558-33-4
C2H5Cl3Si
163.51
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
73788
dichloro-(chlorométhyle)-méthylsilane
C[Si](CCl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 121.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2Si(Cl2)CH3
Indice de réfraction 1.4480 to 1.4510
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 163.51
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide