Learn More
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane, 95 %, ACROS Organics™
26.72€ - 73.74€
Identifiants chimiques
CAS 1558-33-4
Formule moléculaire C2H5Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 163.51
Clé InChI JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
CID PubChem 73788
Nom IUPAC dichloro-(chlorométhyle)-méthylsilane
SMILES C[Si](CCl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11905841
FDS Afficher les documents
Acros Organics
313370250
25g Flacon en verre
26.72€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11915841
FDS Afficher les documents
Acros Organics
313371000
100g Flacon en verre
73.74€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Identifiants chimiques
1558-33-4
163.51
dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
dichloro-(chlorométhyle)-méthylsilane
C2H5Cl3Si
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
73788
C[Si](CCl)(Cl)Cl
Spécification
Dichloro(chloromethyl)methylsilane
35°C
Flacon en verre
1.26
Incolore à jaune paille
1558-33-4
C2H5Cl3Si
dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
dichloro-(chlorométhyle)-méthylsilane
73788
Liquide
1.2600g/mL
Authentic
1.4480 to 1.4510
121.0°C to 122.0°C
25g
94% min. (GC)
ClCH2Si(Cl2)CH3
Solubility in water: reacts
C[Si](CCl)(Cl)Cl
163.51
163.51
95%
FDS