Learn More
Acide dichloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736169
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
79-43-6
C2H2Cl2O2
128.94
MFCD00004223
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
6597
CHEBI:36386
acide 2,2-dichloroacétique
C(C(=O)O)(Cl)Cl
79-43-6
C2H2Cl2O2
128.94
MFCD00004223
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
6597
CHEBI:36386
acide 2,2-dichloroacétique
C(C(=O)O)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichloroacetic acid
Point de fusion 9.0°C to 11.0°C
Couleur Marron
Densité 1.5600g/mL
Point d’ébullition 194.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHCO2H
Indice de réfraction 1.4653 to 1.4673
Quantité 250 mL
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Merck Index 15,3059
Gravité spécifique 1.56
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Poids de la formule 128.94
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.