Learn More
Dichlorodiméthylsilane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258941
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
75-78-5
C2H6Cl2Si
129.06
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
6398
dichloro(diméthyl)silane
C[Si](C)(Cl)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
75-78-5
C2H6Cl2Si
129.06
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
6398
dichloro(diméthyl)silane
C[Si](C)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichlorodimethylsilane
Point de fusion -76.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 70.0°C
Point d’éclair −9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2SiCl2
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050
Quantité 5 mL
Fieser 03,114; 04,183; 17,113
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosité 0.6 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 129.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.