Learn More
Dichlorométhane, 99,9 %, pour la synthèse des peptides, stabilisé à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736183
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
dichlorométhane
ClCCl
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
dichlorométhane
ClCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la synthèse de peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97.0°C
Note relative au nom Stabilized with Amylene
Densité 1.3250g/mL
Point d’ébullition 39.0°C to 40.0°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.325
Formule linéaire CH2Cl2
Viscosité 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Eau 0.005% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté 99.9%