Learn More
Le dichlorométhane, réactif de laboratoire, ≥99,9 % (sans stabilisateur, CPG), contient 0,1 à 0,4 % d’éthanol comme stabilisateur, Honeywell™
Catalog Number 15651440
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Le réactif de laboratoire, ≥ 99,9 % (sans stabilisateur, CPG), contient 0,1 à 0,4 % d’éthanol comme stabilisateur
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Beilstein 1730800
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (without stabilizer, GC)
Qualité Laboratory Reagent
Densité 1.325g/mL at 25°C
Quantité 4 x 5 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Conditionnement Aluminum Bottle
Tension de vapeur 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)