Learn More
Dichlorométhane, Alfa Aesar™
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , 0,002 % de résidus d’évaporation, 0,0003 acide titrable meq/g, halogènes libres P.T., H2 O 0,02 %
Marque:  Alfa Aesar 039116.K2
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 75-09-2 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1593 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1 L
Code produit. 11393488
  • 38.78€ / 1L
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
75-09-2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Spécification
75-09-2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
84.93
ACS
605°C (1121°F)
1.4244
39°C to 40°C
1 L
Colorless liquid
1730800
Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Liquide
1.325
Sweet
475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Incolore
Vidéos
FDS Documents