Learn More
Dichloromethane, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
65.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Spécification
Point de fusion | -95°C |
Densité | 1.322 g/cm³ (20°C) |
Point d’ébullition | 39.8°C (1013 hPa) |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.