Learn More
Dichlorométhane, AMD CHROMASOLV™, stabilisé, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15684690
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
AMD CHROMASOLV™, stabilisé, ≥99,8 % (CPG)
  • Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -97°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ AMD, stabilized, ≥99.8% (GC)
CAS 75-09-2
% min. CAS ≥99.0000%
% max. CAS ≥99.0000%
Formule moléculaire CH2Cl2
Formule linéaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Haute pureté
Densité 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 39°C to 41°C
Quantité 6 x 1 L
Conditionnement Bouteille en verre