Learn More
µ-Dichlorotraéthylène dirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-105769
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
12081-16-2
C8H16Cl2Rh2
388.93
MFCD00013206
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
45357812
éthène;rhodium;dichlorure
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
12081-16-2
C8H16Cl2Rh2
388.93
MFCD00013206
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
45357812
éthène;rhodium;dichlorure
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Couleur Rust
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 388.92
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins