Learn More
µ-Dichlorotraéthylène dirhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I) |
Couleur | Rust |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 388.92 |
Forme physique | Poudre ou morceaux cristallins |