missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorotris(triphénylphosphine)ruthénium(II), Premion™, 99,95 % (métaux), Ru 10,2 % min, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7048425
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
15529-49-4
C54H45Cl2P3Ru
958.85
MFCD00013077
KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
11007548
dichlororuthénium ; Triphénylphosphane
[Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
15529-49-4
C54H45Cl2P3Ru
958.85
MFCD00013077
KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
11007548
dichlororuthénium ; Triphénylphosphane
[Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Point de fusion 132°C to 134°C
Couleur Marron à noir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene
Poids de la formule 958.86
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 10,2 % min
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'