Learn More
Dichlorométhane, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 15594055
304.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
Un ensemble de solvants haute pureté, de sels de tampons et de modificateurs de phase mobile pour les séparations analytiques et préparatives.
Nom chimique ou matériau Preservative (Amylene) about 20ppm
Point de fusion -95.1°C
Couleur Incolore
Densité At 25°C is 1.315 - 1.321g/ml
Point d’ébullition 40°C
Quantité 2.5 L
Odeur Characteristic
Conditionnement Verre
Résidus après évaporation max. 2ppm
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Eau max. 0.02 %
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Pourcentage de pureté 99.8%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.