Learn More
4-aminobenzylphosphonate de diéthyle, 98 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 114010050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 20074-79-7 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)Identifiants chimiques
20074-79-7 | |
243.24 | |
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N | |
88358 | |
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC |
C11H18NO3P | |
MFCD00007913 | |
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830 | |
4-(diéthoxyphosphorylméthyl)aniline |
Spécification
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate | |
Flacon en verre | |
90°C to 94°C | |
98% | |
98% | |
(C2H5O)2P(O)CH2C6H4NH2 | |
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830 | |
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)N)OCC | |
243.24 | |
243.24 | |
98% |
Authentic | |
Beige à marron | |
5g | |
20074-79-7 | |
C11H18NO3P | |
MFCD00007913 | |
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(diéthoxyphosphorylméthyl)aniline | |
88358 | |
Cristaux ou poudre cristalline |