missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allylmalonate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043716
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2049-80-1
C10H16O4
200.234
MFCD00009155
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
74900
diéthyl2-prop-2-énylpropanedioate
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2049-80-1
C10H16O4
200.234
MFCD00009155
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
74900
diéthyl2-prop-2-énylpropanedioate
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC

Diethyl allylmalonate is an important intermediates in syntheses of vitamins B1 and B6, barbiturates, non-steroidal anti-inflammatory agents, other numerous pharmaceuticals, agrochemicals and flavors and fragrances compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’allylmalonate de diéthyle est un intermédiaire important dans les synthèses des vitamines B1 et B6, des barbituriques, des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, d’autres nombreux produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des arômes et des parfums.

Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.

Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl allylmalonate
Densité 1.016
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 25 g
Beilstein 1709466
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'