Learn More
Chlorophosphite de diéthyle, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108900
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
589-57-1
C4H10ClO2P
156.55
MFCD00009074
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
68530
Chloro(diéthoxy)phosphane
CCOP(OCC)Cl
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
589-57-1
C4H10ClO2P
156.55
MFCD00009074
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
68530
Chloro(diéthoxy)phosphane
CCOP(OCC)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl chlorophosphite
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 153.0°C to 155.0°C
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2PCl
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4420
Quantité 25 mL
Fieser 01,248
Merck Index 15, 3144
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 156.55
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl chlorophosphite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.