Learn More
Éther diéthylique, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523416
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre AcroSeal™
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
éthoxyéthane
CCOCC
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
éthoxyéthane
CCOCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl ether
Point de fusion -116.0°C
Note relative au nom Water <50 ppm, stabilized with BHT
Couleur Incolore
Densité 0.7140g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair −45°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3510 to 1.3530
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 0.714
Formule linéaire (CH3CH2)2O
Viscosité 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 314
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 11,3762
Merck Index 15, 3861
Informations sur la solubilité Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.