Learn More
Éther diéthylique, certifié pur, réactif ACS, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
27 L
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl Ether |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Formule linéaire | (CH3CH2)2O |
Numéro UN | 1155 |
Beilstein | 1696894 |
Poids de la formule | 74.12g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.8% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Densité | 0.706g/mL at 25°C |
Quantité | 500 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.