Learn More
L-tartrate de (+)-diéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080907
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-91-2
C8H14O6
206.19
MFCD00009143
YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
6993580
CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-91-2
C8H14O6
206.19
MFCD00009143
YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
6993580
CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
(+)-Diethyl L-tartrate is used as a chiral auxiliary in the Sharpless enantioselective epoxidation of allylic alcohols, for Sharpless-type enantioselective oxidation of sulfides to sulfoxides and as a chiral auxiliary in the enantioselective construction of cyclopropanes from allylic alcohols by an asymmetric Simmons-Smith reaction. It is also used as a chiral reagent in a host of chemical reactions, such as the synthesis of isoquinoline alkaloids and arundic acid, which has been used in acute ischemic stroke therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-tartrate de (+)-diéthyle est utilisé comme auxiliaire chiral dans l’époxydation énantiosélective de Sharpless des alcools allyliques, pour l’oxydation énantiosélective de type Sharpless de sulfures en sulfoxydes, et comme auxiliaire chiral dans la construction énantiosélective de cyclopropanes à partir d’alcools allyliques par une réaction asymétrique de Simmons-Smith. Il est également utilisé comme réactif chiral dans de nombreuses réactions chimiques, telles que la synthèse d’alcaloïdes isoquinoléines et d’acide arundique, qui a été utilisée dans le traitement de l’accident vasculaire cérébral aigu.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+)-Diethyl L-tartrate
Point de fusion 17°C
Densité 1.205
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 100 g
Beilstein 1727145
Merck Index 14,3855
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique +27° (c=1 in water)
Nom IUPAC 1,4-diéthyl 2,3-dihydroxybutanedioate
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 98%