Learn More
Maléate de diéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109668
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
(Z)-but-2-ènedioate de diéthyle
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
(Z)-but-2-ènedioate de diéthyle
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl maleate
Note relative au nom ca.90%
Point de fusion -10.0°C
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 225.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H12O4
Formule linéaire C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4420
Quantité 5 g
Beilstein 02,751
Merck Index 15,3139
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl maleate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.