Learn More
Diéthyle méthylphosphonate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109982
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
1-[éthoxy(méthyl)phosphoryl]oxyéthane
CCOP(C)(=O)OCC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
1-[éthoxy(méthyl)phosphoryl]oxyéthane
CCOP(C)(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl methylphosphonate
Note relative au nom 96%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 78.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4130 to 1.4150
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide