Learn More
Thermo Scientific Acros 800ML Diethylaluminium iodide, 1.1M solution in toluene, AcroSeal (TM) .
Marque:  Thermo Scientific Acros 185478000
800ML Diethylaluminium iodide, 1.1M solution in toluene, AcroSeal (TM) .
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2040-00-8 Poids : 0.82800kg Transport : UN number : 3394 Chem class : 4.2 Pack group : I
Code produit. 10002330
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet