Learn More
Diéthylamine, 99 + %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510146
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Glass bottle
Tambour en métal
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
CCNCC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
CCNCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylamine
Couleur Colorless
Densité 0.7100g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire (C2H5)2NH
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Merck Index 15, 3122
Nom IUPAC diethylamine
Poids de la formule 73.13
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)
Qualité Extra Pure
Forme physique Liquid