Learn More
Diéthylamine, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical
67.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Spécification
Point de fusion | -50°C |
Couleur | Incolore |
pH | 12 |
Point d’ébullition | 55°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C4H11N |
Quantité | 500 mL |
Poids de la formule | 73.13g/mol |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethylamine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.