missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de diéthylcarbamyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022788
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
Chlorure de N,N-diéthylcarbamoyle
CCN(CC)C(=O)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
Chlorure de N,N-diéthylcarbamoyle
CCN(CC)C(=O)Cl

It is used in the production of pharma ingredients. It is a reagent in the synthesis of S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, which is an oxygenated metabolite of Disulfiram (Antabuse) that is capable of in vitro inactivation of liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Il est utilisé dans la production d’ingrédients pharmaceutiques. Il s’agit d’un réactif dans la synthèse du S-Méthyl-N,N-diéthylthiocarbamate sulfoxyde, qui est un métabolite oxygéné du Disulfiram (Antabuse) capable d’inactivation in vitro de l’aldéhyde déshydrogénase mitochondriale du foie.

Solubilité
Réagit avec l’eau.

Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des bases, de l’eau/de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylcarbamyl chloride
Point de fusion -32°C
Point d’ébullition 186°C
Formule linéaire (CH3CH2)2NCOCl
Numéro UN UN3265
Beilstein 506687
Indice de réfraction 1.451
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 135.59
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1.07
Quantité 25 g
Point d’éclair 76°C (168°F)
Sensibilité Moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'