Learn More
Chlorure de diéthylcarbamyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 114200050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 88-10-8 Poids : 0.05535kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 5mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10040740
  • 25.00€ / 5mL
Date d’expédition estimée: 04-10-2021
Identifiants chimiques
88-10-8
135.591
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
6916
CCN(CC)C(=O)Cl
C5H10ClNO
MFCD00000636
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
Chlorure de N,N-diéthylcarbamoyle
Spécification
Diethylcarbamyl chloride
80°C
Flacon en verre
1.07
Sans désignation
5mL
88-10-8
C5H10ClNO
MFCD00000636
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
CCN(CC)C(=O)Cl
135.591
135.59
99%
1.0700g/mL
Authentic
1.4505 to 1.4525
117.0°C to 123.0°C (132.0 mmHg)
-32.0°C
99%
99%
(C2H5)2NCOCl
04, 120
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de N,N-diéthylcarbamoyle
6916
Liquide
Vidéos
FDS Documents
Certificats