Learn More
Carbonate de diéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10050750
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
Carbonate déthyle
CCOC(=O)OCC
105-58-8
C5H10O3
118.13
MFCD00009107
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
7766
Carbonate déthyle
CCOC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl carbonate
Point de fusion -43.0°C
Densité 0.9750g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 128.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2CO
Indice de réfraction 1.3830 to 1.3850
Quantité 1 L
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Merck Index 15,3835
Gravité spécifique 0.975
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18.8g/L
Viscosité 0.827 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.