Learn More
Cyanométhylphosphonate de diéthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethyl cyanomethylphosphonate |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.0900g/mL |
Point d’ébullition | 101.0°C to 102.0°C (0.4 mmHg) |
Point d’éclair | >112°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (C2H5O)2P(O)CH2CN |
Indice de réfraction | 1.4312 to 1.4332 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl cyanomethylphosphonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.