Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15607850
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Glass bottle
Poly bottle
Stainless steel can
112-36-7
C8H18O3
162.229
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
CCOCCOCCOCC
112-36-7
C8H18O3
162.229
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
CCOCCOCCOCC
Reagent Grade,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylene glycol diethyl ether
Point de fusion -44°C
Couleur Colorless
Densité 0.909g/mL at 25°C
Point d’ébullition 189°C (1013 hPa)
Point d’éclair 67°C (152.6°F)
Odeur Weak
Conditionnement Stainless steel can
Formule linéaire (C2H5OCH2CH2)2O
Quantité 20 L
Beilstein 1699259
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C
Densité de vapeur 5.6 (vs air)
Poids de la formule 162.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%