Learn More
Alfa Aesar™ Acétate de monoéthyléther de diéthylèneglycol, 99 %
Marque:  Alfa Aesar™ L13446.AP
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 112-15-2 Poids : 0.01000kg
Quantité 500mL
Code produit. 11393067
  • 50.43€ / 500mL
En stock, prêt à être expédié : 5
Description
Description
Applications
L’acétate d’éther monoéthylique de diéthylèneglycol est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique, agent auxiliaire de revêtement et dans la synthèse organique. Il est principalement utilisé comme métal, solvants de peinture de meubles et intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
Spécification
Identifiants chimiques
112-15-2
176.212
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
8165
CCOCCOCCOC(=O)C
C8H16O4
MFCD00041928
carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Spécification
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
95°C (203°F)
218°C to 219°C
500mL
C8H16O4
1764643
carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
8165
99%
1.012
1.421
-25°C
112-15-2
MFCD00041928
14,1800
Soluble in water.
CCOCCOCCOC(=O)C
176.212
176.21
Vidéos
FDS Documents