Learn More
Acide diéthylènetriaminepentaacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945331
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
67-43-6
C14H23N3O10
393.34
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
3053
CHEBI:35739
2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
67-43-6
C14H23N3O10
393.34
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
3053
CHEBI:35739
2-[bis[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]amino]acétique
C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylenetriaminepentaacetic acid
Point de fusion 220.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.5600g/mL
Point d’éclair 200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 04,III,119
Merck Index 15,7237
Gravité spécifique 1.56
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Poids de la formule 393.34
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.