Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide diéthylènetriaminepentaacétique, sel pentasodique, tech., solution aqueuse à 40 %
28.94€ - 163.82€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt |
---|---|
Note relative au nom | 40% Aqueous Solution |
CAS | 140-01-2, 7732-18-5 |
Point de fusion | -40°C |
Densité | 1.2900g/mL |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10116613
|
Thermo Scientific Chemicals
407292500 |
250 g | Flacon en verre |
28.94€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686991
|
Thermo Scientific Chemicals
407290010 |
1 kg | Flacon en verre |
74.77€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10055810
|
Thermo Scientific Chemicals
407290030 |
3 kg | Flacon en verre |
163.82€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexationSpécification
Diethylenetriaminepentaacetic acid, pentasodium salt | |
140-01-2, 7732-18-5 | |
1.2900g/mL | |
106°C | |
Flacon en verre | |
NaOCOCH2N(CH2CH2N(CH2COONa)2)2 | |
MFCD00051016 | |
1.29 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: mixible with many organic solvents | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
503.26 | |
503.26 | |
Technique |
40% Aqueous Solution | |
-40°C | |
11.0 to 12.0 (1% aq. soln.) | |
>100°C | |
C14H18N3Na5O10 | |
1.4185 to 1.4205 | |
04, III, 1190 | |
pentasodium dtpa, tetralon b, trilon c, versenex 80, pentasodium pentetate, hamp-ex 80, detarex py, kiresuto p, chelest p, plexene d | |
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I | |
pentasodium ; 2-[bis[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl]amino]acétate | |
8779 | |
39 to 41% | |
Solution |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Cont
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-391-3