Learn More
Diéthyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10045813
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3999-55-1
C9H14O4
186.21
MFCD00198002
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
11715303
(1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate de diéthyle
CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
3999-55-1
C9H14O4
186.21
MFCD00198002
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, trans-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2r-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1r,2r-rel, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,3-diethyl ester, 1r,2r-rel, 1s,2s-diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, diethyltrans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-1,2-diethoxycarbonyl-cyclopropane
11715303
(1R,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate de diéthyle
CCOC(=O)C1CC1C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 70°C to 75°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H4(CO2C2H5)2
Indice de réfraction 1.4400 to 1.442
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion