Learn More
Diéthylphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048330
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1605-53-4
C10H15P
166.20
MFCD00015172
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
diethylphenylphosphine, diethylphenylphosphene, diethyl phenyl phosphane, phosphine, diethylphenyl, diethyl phenyl phosphine, phenyldiethylphosphine, diethylphenyl phosphine, acmc-209dl7
74149
diéthyl(phényl)phosphane
CCP(CC)C1=CC=CC=C1
1605-53-4
C10H15P
166.20
MFCD00015172
LVTCZSBUROAWTE-UHFFFAOYSA-N
diethylphenylphosphine, diethylphenylphosphene, diethyl phenyl phosphane, phosphine, diethylphenyl, diethyl phenyl phosphine, phenyldiethylphosphine, diethylphenyl phosphine, acmc-209dl7
74149
diéthyl(phényl)phosphane
CCP(CC)C1=CC=CC=C1
Diethylphenylphosphine is used as a catalyst for selective cross-dimerization, carboxyl migration reactions, selective hydrogenation, asymmetric induction by chiral diphosphines in ring contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylphenylphosphine
Densité 0.954g/mL
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 66° (150°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5475
Quantité 1 g
Numéro UN UN3278
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Poids de la formule 166.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .