Learn More
Difurylsulfure, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 265080250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 13678-67-6 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 11916171
  • 150.00€ / 25g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
13678-67-6
194.25
difurfuryl sulfide, furfuryl sulfide, difurfurylsulfide, 2-furfuryl monosulfide, furan, 2,2'-thiobis methylene bis, bis 2-furfuryl sulfide, unii-x6o686cpco, bis furan-2-ylmethyl sulfane, bis-furfuryl sulfide, 2-difurfuryl sulfide
2-(furane-2-ylméthylsulfanylméthyl)furane
C10H10SO2
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
61659
C1=COC(=C1)CSCC2=CC=CO2
Spécification
Difurfurylsulfide
Authentic
1.5540 to 1.5560
Blanc à marron
25g
95% min. (GC)
17,III,355
Solubility in water: insoluble
C1=COC(=C1)CSCC2=CC=CO2
194.25
194.25
96%
>110°C
Flacon en verre
135.0°C to 143.0°C (14.0mmHg)
30.0°C to 32.0°C
13678-67-6
C10H10SO2
difurfuryl sulfide, furfuryl sulfide, difurfurylsulfide, 2-furfuryl monosulfide, furan, 2,2'-thiobis methylene bis, bis 2-furfuryl sulfide, unii-x6o686cpco, bis furan-2-ylmethyl sulfane, bis-furfuryl sulfide, 2-difurfuryl sulfide
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
2-(furane-2-ylméthylsulfanylméthyl)furane
61659
Solide ou liquide à faible fusion