Learn More
Cole-Parmer™ Sondes de thermistance série 400 Digi-Sense™ avec poignées
Les sondes de thermistance offrent une excellente précision sur la plage de températures biologiques
Marque: Cole-Parmer™ 93823-05
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Les sondes sont isolées électroniquement et possèdent une fiche mono ¼” (sauf indication contraire).
- Les sondes sont conçues pour plusieurs applications|Les sondes revêtues d’époxy peuvent être utilisées dans les immersions liquides.
- Constante de temps : 1-4 secondes ou plus
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
Prestations de service
6 mois
Spécification
Thermistance série 400 | |
Sonde de thermistance à température de surface, fiche phono, 3,75 po de long, câble flexible en PVC de 10 pi | |
Néant | |
Thermistance série 400 | |
Surfaces solides | |
plusmn;0,2deg;F de32 à 150deg;F (plusmn;0,1deg;C de0 à 70deg;C) | |
-40°F à +212°F | |
0.25 in. | |
123,75 in | |
3.75 in. | |
9.5 cm |
Sans étalonnage | |
Câble souple recouvert en PVC de 10 pi avec fiche phono de 1/4 pi | |
Protection perforée 316 SS | |
6 mois | |
Thermomètres à thermistance préétalonnés avancés Digi-Sense (20250-93, 20250-94) | |
≤20 s à 99 % de la mesure | |
-40°C à +100°C | |
6.35 mm | |
10 ft. | |
314,3 cm |