Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements. Les sondes thermocouples Digi-Sense Cole-Parmer™ sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Marque: Cole-Parmer™ 93810-02
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
- Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
- Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
- Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
plusmn;0,4/plusmn;3,6/2/plusmn;4 % | |
203,2 mm | |
K | |
Thermo-sonde |
Sonde à revêtement en PFA de type K détachable Ind., mini-connecteur, longueur de 8 po, diamètre de 0,145 po, mise à la terre | |
Gaine de protection en acier inoxydable, revêtement en PVC | |
–150deg;C à +204deg;C |