Learn More
Cole-Parmer™ Sonde isolée en PVC de type K Digi-Sense™
Code produit 11706138 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-150°C à +105°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11706138 -150°C à +105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11706138 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0851501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sondes isolées en PVC économiques sont idéales pour les relevés rapides
  • Temps de réponse : 0,5 seconde ou plus
  • Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit, mais ne possèdent pas de poignée
  • Inclut des mini-connecteurs à code couleur ANSI : type J : noir, type K : jaune et type T : bleu
  • Précision : ± 3,0°F (1,1 °C) ou ± 0,4 % au-dessus de 212°F (100°C) ; ± 3,6°F (2,2°C) ou 2 % de la valeur comprise entre -58 et 211°F (-50 à 99°C) ; ± 7,2°F (4°C) ou ± 4 % de la valeur comprise entre -60 et -238 (-51 à -150°C), la valeur la plus élevée étant retenue
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande
  • Les sondes à jonction exposée ne sont pas recommandées pour une utilisation avec des solutions aqueuses
  • Ne pas soumettre les sondes à jonction exposée de type J à l’humidité, car elles risquent de rouiller
Spécification
Longueur (métrique) 91,44cm
Matériau Fil isolé en PVC
Type de sonde Type K
Plage de températures (impériale) -250 à +221°C
Plage de températures (métrique) -150°C à +105°C