Learn More
Cole-Parmer™ Enregistreurs de données USB de température / d’HR et USB Digi-Sense™
Les enregistreurs de données USB Digi-Sense™ sont portatifs ou montables pour s’adapter à plusieurs applications
67.74€ - 94.21€
Spécification
Type | Enregistreur de données, température / HR USB avec affichage |
---|---|
Étalonnage | Sans étalonnage |
Types d’alarme | Élevé / faible, sélectionnable |
Software Type | Configuration, surveillance en temps réel, acquisition de données, analyse de données |
Type de batterie | Lithium 3,6 V, 1/2 AA |
Code produit | Marque | Type | Type d’affichage | Plage d’humidité | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Type d’affichage | Plage d’humidité | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15860006
|
Cole-Parmer™
20250-41 |
Enregistreur de données, température USB | Voyants lumineux d’état | Aucune surveillance de l’humidité | -40°C à +70°C |
67.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15890006
|
Cole-Parmer™
20250-44 |
Enregistreur de données, température USB type K | Voyants lumineux d’état | Aucune surveillance de l’humidité | -200°C à +1370°C |
94.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15880006
|
Cole-Parmer™
20250-43 |
Enregistreur de données, température / HR USB avec affichage | LCD | 0 à 100% | -40°C à +70°C |
94.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15870006
|
Cole-Parmer™
20250-42 |
Enregistreur de données, température / HR USB | Pas d’affichage | 0 à 100% | -40°C à +70°C |
86.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Applications : Procédé, test et mesure environnementaux et industrielsGarantie
2 ans
Spécification
Enregistreur de données, température / HR USB avec affichage | |
Élevé / faible, sélectionnable | |
Lithium 3,6 V, 1/2 AA | |
Logiciel, clip de montage et matériel, housse de protection en plastique et pile. | |
Plastique | |
plusmn; 1deg;C (2deg;F) | |
3,875 in | |
0,4 kg |
Sans étalonnage | |
Configuration, surveillance en temps réel, acquisition de données, analyse de données | |
1 an en général | |
USB | |
Surveillance des environnements pharmaceutique, agroalimentaire, de stockage et de bureau, de musée, de laboratoire et de transport. | |
0,01° | |
9,8 cm |