Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique pour tête de pompe Micropump à montage en A
Utilisez cet entraînement capable de fonctionnement à distance pour les applications de traitement automatisé. Les systèmes de pompes à engrenage numériques Cole-Parmer™ peuvent facilement être utilisés via le panneau avant LCD intuitif et multilingue ou la pédale 07523-92 en option pour une commande marche/arrêt en mode mains-libres.
Marque:  Masterflex™ 75211-70
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 7.39000kg
Code produit. 15386236
  • 3315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
  • L’entraînement offre un intervalle de temps défini entre les cycles de distribution pour une distribution sans les mains
  • La fonction de comptage par lots compte et affiche les lots terminés
  • La fonction de volume cumulatif vous permet de suivre le volume total distribué sur plusieurs cycles
  • Les options de commande à distance incluent une entrée de contrôle de la vitesse de 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
  • Sortie de tachymètre 0 à 20 mA, 4 à 20 mA ou 0 à 10 V
  • Le sens de pompage et le démarrage / arrêt / purge nécessitent l’ouverture d’un collecteur ou la fermeture d’un contact
  • Affichage continu de la performance de la pompe
  • Récupérez les valeurs de déplacement et de débit par taille de tête de pompe
  • L’écran LCD graphique indique quatre modes de fonctionnement
  • L’indice IP33 garantit une résistance aux éclaboussures et à la poussière, ce qui protège les composants internes contre tout dommage
  • Les systèmes offrent un débit sans pulsation avec la tête Micropump™ à montage en A
  • Contrôle à distance via un connecteur femelle DB25 sur l’entraînement
  • Inclut : Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22 et ensemble prise / cordon spécifique au pays
Spécification
Spécification
Entraînement numérique pour tête de pompe montée en A Micropump
40°C
8,5 po
10 po
8,5 po
3600 tr/min
0,6 à 4 212 ml/min.
104°F
21,6 cm
25,4 cm
21,6 cm