Learn More
Gilson™ Bain à sec digital, 4 blocs
Catalog Number p-7184386
954.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
La série de bains à sec à affichage numérique Digital Dry Bath Series est composé de blocs chauffants à sec de haute précision, contrôlés par microprocesseurs.
Garantie précise de la température
  • La série bain à sec numérique garantit des contrôles numériques pratiques de température et de temps grâce à la fonctionnalité d’étalonnage intégrée, améliorant la fiabilité et la reproductibilité de vos réactions sans thermomètre ni minuteur externe.
  • La série bain à sec numérique offre une plage de températures de +5° C−150°C réglable par incréments de 0,1°C.
  • Le minuteur peut être réglé jusqu’à 999 minutes. 
Température homogène pour tous les échantillons
  • La série bain à sec numérique réceptionne une grande variété de blocs d’aluminium de haute qualité conçus précisément en forme de tubes de 0,5, 1,5, 2,0, 15 et 50 ml, offrant une température uniforme à tous vos échantillons et améliorant la fiabilité des réactions.
  • Les blocs sont vendus séparément ; des blocs personnalisés sont disponibles sur demande.
  • Chaque bain sec est fourni avec un élévateur de blocs isolé pour enlever les blocs chauds.
Capacité (métrique) 4 blocs
Type de bouchon Prise EU
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C jusqu’à 130°C
Précision de la température ±0,2°°C
Dimensions (L x l x H) 22 x 35,5 x 8 cm
Longueur (métrique) 22 cm
Largeur (métrique) 35,5 cm
Hauteur (métrique) 8 cm
Poids (impériale) 7,7 lb
Poids (métrique) 3,5 kg
Alimentation électrique 50/60 Hz, 115/230 V
Tension 115/230 V