Learn More
Gilson™ Bain à sec digital, 4 blocs
954.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
1287.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23279" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
1287.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23279" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Description
Garantie précise de la température
- La série bain à sec numérique garantit des contrôles numériques pratiques de température et de temps grâce à la fonctionnalité d’étalonnage intégrée, améliorant la fiabilité et la reproductibilité de vos réactions sans thermomètre ni minuteur externe.
- La série bain à sec numérique offre une plage de températures de +5° C−150°C réglable par incréments de 0,1°C.
- Le minuteur peut être réglé jusqu’à 999 minutes.
Température homogène pour tous les échantillons
- La série bain à sec numérique réceptionne une grande variété de blocs d’aluminium de haute qualité conçus précisément en forme de tubes de 0,5, 1,5, 2,0, 15 et 50 ml, offrant une température uniforme à tous vos échantillons et améliorant la fiabilité des réactions.
- Les blocs sont vendus séparément ; des blocs personnalisés sont disponibles sur demande.
- Chaque bain sec est fourni avec un élévateur de blocs isolé pour enlever les blocs chauds.
Spécification
Capacité (métrique) | 4 blocs |
Type de bouchon | Prise EU |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante + 5°C jusqu’à 130°C |
Précision de la température | ±0,2°°C |
Dimensions (L x l x H) | 22 x 35,5 x 8 cm |
Longueur (métrique) | 22 cm |
Largeur (métrique) | 35,5 cm |
Hauteur (métrique) | 8 cm |
Poids (impériale) | 7,7 lb |
Poids (métrique) | 3,5 kg |