Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TC120, cuve en acier inoxydable
Code produit. 12707829
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12707829
Marque: Grant Instruments™ TC120ST12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Circulateur chauffant avec cuve en acier inox Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
  • Stabilité ±0,05ºC.
  • Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Pompe intégrée pour la circulation externe
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Débit 16 L/min
Gamme de températures de 0°C à 120°C
Circulation externe Oui
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Pression max. 210 mbar
Dimensions (L x l x H) 360 x 330 x 395 mm
Tension 120/230 V