Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain sec compact
1421.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
1421.37 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
1417.79 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21906" pour bénéficier de cette offre.
1421.37 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
1417.79 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Garantie
2 ans
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Type de contrôleur | Contrôle par rétroaction avec PID |
Éclairage | DEL |
Type de bouchon | Ensemble de cordons avec diverses fiches |
Plage de températures (métrique) | 4°C à 95°C |
Type | Bain/bloc sec |
Affichage | Numérique |
Précision de la température | 0.55°C (0.99°F) à 37°C |
Stabilité de la température | ±0.15 à 37°C |
Uniformité de la température | ±0.55 à 37°C |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.