Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, tube à fond plat de 50 ml, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Marque:  Thermo Scientific™ 88870117
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Code produit. 15302215
  • 193.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-11-2024
Description
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Bloc pour tubes à fond plat de 50 ml
Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
DEL
Bloc à bain sec
50 mL
4 x 50 ml à fond plat
4
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 po)
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.