Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, tube conique de 50 ml, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Marque: Thermo Scientific™ 88870119
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.89676kg
Description
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
- Garantie : 2 ans
Spécification
Bloc pour tubes coniques de 50 ml | |
Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts) | |
LED | |
Bloc à bain sec |
50 mL | |
4 x 50 ml, conique | |
4 | |
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 po) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.