Learn More
Thermo Scientific™ Bloc mixte, diamètre 6 mm et 10 mm, pour bains secs / blocs chauffants (numériques et à écran tactile)
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Marque:  Thermo Scientific™ 88870112
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.81900kg
Code produit. 15352205
  • 118.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Bloc mixte, 6 mm et 10 mm de diamètre
32 x 6 mm et 21 x 10 mm
Bloc à bain sec
Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
DEL
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po)
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.