Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain à sec numérique et à écran tactile
S’utilise avec : Chauffages de blocs/bains à sec numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
Marque:  Thermo Scientific™ 88870120
173.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Code produit. 15352215
  • 217.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Bénéficiez d’un maximum de flexibilité pour vos bains à sec / blocs chauffants Thermo Scientific™ grâce à une grande variété d’accessoires pour toutes les applications.
  • Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Bloc de plaques PCR sans jupe, 96 puits
Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific™ (pas de modèles compacts)
LED
96
Accessoire de bloc à bain sec
0,2 ml
1 plaque PCR non à jupe de 96 puits
Acier
130°C
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 po)
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.