Learn More
(+)-dihydrocarvone, 98 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-111209
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5524-05-0
C10H16O
152.24
MFCD00001636
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
22227
CHEBI:154
(2R,5R)-2-méthyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-one
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
5524-05-0
C10H16O
152.24
MFCD00001636
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
22227
CHEBI:154
(2R,5R)-2-méthyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-one
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+)-Dihydrocarvone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9255g/mL
Point d’ébullition 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4740
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.9255
Conditions de rotation spécifiques + 14.00 (25.00°C c=neat)
Rotation spécifique + 14.00
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide