Learn More
Alfa Aesar™ Méthanesulfonate de dihydroergocristine
antagoniste des récepteurs 5-HT ; agoniste partiel des récepteurs adrénergiques et dopaminergiques
Marque: Alfa Aesar™ J60638.|3
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 24730-10-7 Poids : 0.00020kg
Quantité. | 200mg |
---|
Identifiants chimiques
24730-10-7 | |
707.843 | |
SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N | |
444034 | |
CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O |
C36H45N5O8S | |
MFCD00153792 | |
dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn | |
CHEBI:31490 |
Spécification
Dihydroergocristine methanesulfonate | |
200mg | |
C36H45N5O8S | |
14,3653 | |
SPXACGZWWVIDGR-SPZWACKZSA-N | |
707.843 | |
CHEBI:31490 | |
Poudre |
Blanc | |
24730-10-7 | |
MFCD00153792 | |
dihydroergocristine mesylate, dihydroergocristinmesilat, unii-ds7cl18uam, dihydroergocristine mesilate, 9,10-dihydroergocristine methanesulfonate, ds7cl18uam, dihydroergocristine methanesulfonate, dihydroergocristine methanesulfonate salt, 5'alpha-benzyl-9,10alpha-dihydro-12'-hydroxy-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione monomethanesulphonate, diertine tn | |
CC(C)C1(C(=O)N2C(C(=O)N3CCCC3C2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CC6C(CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C.CS(=O)(=O)O | |
444034 | |
707.8 |